Merck
RDHSPACE1
Milli-Q
リモートディスペンサー用スペーサー
For use with Direct-Q® and Synergy® Water Purification Systems
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
NACRES:
SB.51
包装
pkg of 1 unit
適合性
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
詳細
スペーサーは、ディスペンサーを壁に固定して設置する必要がある場合に使用されます。この付属品を用いると、ディスペンサーアウトレットと壁との間の距離を延長できます。この付加的なスペーサーは、ディスペンサーをシンクの真上に配置する場合に必要です。また、大型ガラス器具をディスペンサーアウトレットの下に配置しやすくするためにも有用です。
アプリケーション
奥行きを追加できるスペーサーを用いれば、ディスペンサーを壁に固定して使用できます。
法的情報
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany