Key Documents
PWRCABLEKR
Millipore
Power Cable South Korea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151819
eCl@ss:
32031690
H
1 in.
25 mm
品質水準
W
1 in.
depth
12 in.
重量
8 oz
適合性
for use with INTEGRITEST® 5
保管温度
2-30°C
法的情報
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany