Merck
PUMPKIT01
Pump Connection Kit
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
NACRES:
SB.51
UNSPSC Code:
41104214
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
packaging
pkg of 1 unit
General description
This water purification accessory is used to connect a pump to the high-flow outlet fitting of 30, 60 and 100 L polyethylene (PE) storage tanks.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)