スキップする
PLAC09005
Regenerated Cellulose Membrane Filter, 1 kDa NMWCO
Ultracel®, filter diam. 90 mm
別名:
再生セルロースメンブレンフィルター、1 kDa NMWCO
で組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
41104903
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
1 kDa NMWCO
Material:
regenerated cellulose membrane
Feature:
hydrophilic
Diam.:
90 mm
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
限外ろ過ディスク、1 kDa NMW, Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Filter Diameter: 90 mm Amicon® Bioseparations
material
regenerated cellulose membrane
Quality Segment
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Ultracel®
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting), protein purification: suitable (concentration)
diam.
90 mm
filter diam.
90 mm
filtration area
63 cm2
matrix
Ultracel®
pore size
1 kDa NMWCO
shipped in
ambient
General description
デバイス構成:限外ろ過ディスク
フィルターコード: PLAC
フィルタータイプ:限外ろ過
好みのメンブレンを用いてアミコン攪拌式セルを構成してください。限外ろ過カットディスクメンブレンには、ウルトラセル再生セルロースとバイオマックスポリエーテルスルホン(PES)のものがあります。メンブレンは、さまざまな孔径と直径が用意されています。
ウルトラセル再生セルロースメンブレンは、希薄液の濃縮と脱塩に推奨されます。親水性で緊密な微細構造のウルトラセルメンブレンは、タンパク質、DNA、またはその他の巨大分子の吸着を最小限に抑えながら最高レベルの保持力を確保します。
バイオマックスPESメンブレンは、血清、血漿、または条件組織培養培地などの高濃度で大容量のサンプルの濃縮と脱塩に推奨されます。
精密ろ過デュラポアPVDFカットディスクは、0.1 µm、0.22 µm、および0.45 µm孔径のものが直径63.5 mmと75 mmの両方に用意されています。
特徴および利点:
•ディスクの直径:25、44.5、47、63.5、76、90および150 mm
•ウルトラセル、デュラポアおよびバイオマックスのいずれのメンブレンにも幅広い孔径が用意されており、お客様の分離要件にお応えします
•アミコン攪拌式セルに適合します
用途:
濃縮、バッファー交換、脱塩
Application
1 kDa NMWL、ウルトラセル再生セルロース、直径90 mm
Legal Information
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
PLAC15005PLAC04710PLAC06210
pore size
1 kDa NMWCO
pore size
1 kDa NMWCO
pore size
1 kDa NMWCO
pore size
1 kDa NMWCO
manufacturer/tradename
Ultracel®
manufacturer/tradename
Ultracel®
manufacturer/tradename
Ultracel®
manufacturer/tradename
Ultracel®
diam.
90 mm
diam.
150 mm
diam.
47 mm
diam.
63.5 mm
material
regenerated cellulose membrane
material
regenerated cellulose membrane
material
regenerated cellulose membrane
material
regenerated cellulose membrane
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
matrix
Ultracel®
matrix
Ultracel®
matrix
Ultracel®
matrix
Ultracel®
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c