安全性情報
ND-1L-BK
Millipore
Bulk Reagent - Rare Specificities & AHG
BIOSCOT Anti-P1 from the clone P3NIL100, Human IgM, Blood Grouping Reagent
別名:
Anti-P1 (clone P3NIL100), Blood Grouping Reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116102
NACRES:
NA.41
由来生物
human
品質水準
抗体製品の状態
unpurified
クローン
P3NIL100, monoclonal
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 L
メーカー/製品名
BIOSCOT
濃度
0.5-3 mg/mL protein (Total Protein Range)
テクニック
agglutination assay: suitable
pH
6-8
アイソタイプ
IgM
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only
アプリケーション
Bulk
For use by Tube technique
法的情報
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
ND-1L-BK:
試験成績書(COA)