安全性情報
NA-2ML-RU
Millipore
Anti-N (clone BO3), Blood Grouping Reagent for Research Use
BIOSCOT Anti-N from the clone BO3, Murine IgG, Blood Grouping Reagent for Research Use
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116102
由来生物
mouse
抗体製品の状態
unpurified
クローン
BO3, monoclonal
形状
liquid
包装
pkg of 2 mL
メーカー/製品名
BIOSCOT
濃度
2-6 mg/mL protein (Total Protein Range)
テクニック
agglutination assay: suitable
pH
7-9
アイソタイプ
IgG
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide. Filtered through a 0.22μm terminal filter. Shelf Life: 36 months from date of filtration, For Non Clinical In Vitro research use only.
アプリケーション
For use by Tube technique
Vialled, Labeled
法的情報
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
NA-2ML-RU:
試験成績書(COA)