Merck
MXQUA4VP2
Millipore
Milliflex® Oasisシステムとの組み合わせ向けMilliflex® Quantumシステムバリデーションプロトコル
for use with Milliflex® Quantum Systems, for use with Milliflex Oasis® Systems
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116500
NACRES:
ND.05
利用可能性
not available in North America
適合性
for use with Milliflex Oasis® Systems
for use with Milliflex® Quantum Systems
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Milliflex® Quantumバリデーションプロトコル(A4フォーマット)は、Milliflex® QuantumとMilliflex® Oasisシステムの組合せを用いて迅速微生物検出システムのIQおよびOQ作業を実施するための、すぐに使用可能なステップバイステップのガイドとして設計されています。プロトコルには、試験の説明および試験記録などを含む、試験の網羅的なリストが含まれています。プロトコルは、GMP、EP、USP、およびJP規制ガイドラインに準拠しています。北米では利用できません。
アプリケーション
Milliflex® Quantumバリデーションプロトコルは、迅速微生物検出システムのバリデーションを容易に実施して、安定した性能と規制ガイドラインへの準拠を検証するために使用されます。
法的情報
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
資料
Milliflex® Quantum system enables rapid microbial contamination detection with fluorescence staining technology.
関連コンテンツ
Milliflex®Quantum®システムで微生物汚染をより早く検出します。蛍光染色技術に基づくこの非破壊的な方法は、コロニーが観察できるようになる前に微生物を定量するのに役立ちます。