主要文書
MXPELCVHP
Millipore
VHP cables set for Milliflex electrical hub
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.79
メーカー/製品名
Milliflex®
品質水準
テクニック
Rapid Sterility Testing: suitable
入力
pharmaceutical(s)
sample type pharmaceutical(s)
アプリケーション
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
water monitoring
適合性
for use with MILLIFLEX®
standard for VHP
輸送温度
ambient
法的情報
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany