Merck
MMPWRSPJP
Millipore
Milliflex Oasis®電源装置
Japan connection – to power supply up to three Milliflex Oasis filtration pumps
別名:
電源装置
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NB.79
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Milliflex®
アプリケーション
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
適合性
for use with MILLIFLEX OASIS® pumps
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MILLIFLEX OASIS®ろ過システムは、高いレベルの再現性、結果の信頼性および規制遵守で、微生物試験プロセスを単純化し安全にするためのソリューションを提供します。MILLIFLEX OASIS®ポンプは、医薬品環境での水とバイオバーデンの分析のための新世代の真空ポンプです。日本標準の100-240V、50/60の電源により、ろ過ポンプを効率よく機能させることができます。MILLIFLEX OASIS®電源装置1台で、最大3台のポンプに電力を供給できます。
アプリケーション
MILLIFLEX OASIS®ろ過ポンプは、ビール、ボトル入り飲料水、化粧品のバイオバーデン試験および水質モニタリング、ならびに医薬品の分析に使用されます。
法的情報
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany