Merck
MIX0500BRKT4
Millipore
Support bracket for 500L mixer bag with 4" port
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103801
eCl@ss:
32010600
物質
316L stainless steel
品質水準
H
55 cm (21.65 in.)
W
21 cm (8.25 in.)