Merck
MIX0050LB05
Millipore
Mobius® 50L Mixer Bag Assembly
Bronze Mobius® 50L mixer bag
別名:
Mobius® 50 Lミキサーバッグアセンブリ、ブロンズ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103801
eCl@ss:
32010600
品質水準
製品種目
Mobius®
法的情報
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany