包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Microfil®
入力
sample type beverage(s)
sample type food(s)
アプリケーション
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
適合性
for use with Microfil® filtration system
輸送温度
ambient
関連するカテゴリー
詳細
レバースペア部品キットは、Microfil®ろ過システムの付加的な付属品です。Microfil®ろ過システムは、日常的な微生物試験のためのシンプルで信頼性の高いソリューションです。Microfil®ファネルのプッシュフィットデザインによりマニホールドにしっかりとシールされるため、クランプやO-リングを使わずに支持できます。レバーキットは支持系として機能して、ろ過システムの効率的な動作をもたらします。
アプリケーション
レバースペア部品キットは、ビール、ボトル入りの水の一般的な微生物分析、医薬品の分析、環境分析、バイオバーデン試験、および水質モニタリングに使用されるMicrofil®ろ過システムの付加的な付属品です。
構成
- ロッド
- スプリング
- リング
- ガスケット
法的情報
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany