Merck
MDE3523CL3
Millipore
ミリスタックプラス(Millistak+)® デプスフィルター μ POD形式
DE35, cellulose fiber, filtration area 0.0023 m2, hydrophilic
別名:
Millistak+ Depth Filter in Pod format, DE35 media series, 23 cm2 surface area, Luer fitting connection
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
物質
cellulose fiber
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
品質水準
詳細
For clarification of serum, plasma, vaccines, cell culture or other fluids.
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millistak+®
パラメーター
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 40 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 40 °C (Forward)
H
6.6 cm (2.6 in.)
L
8.9 cm (3.5 in.)
ろ過面積
0.0023 m2
不純物
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
入力
sample type liquid
導電率
1.52 – 1.94 μS/cm
フィルターグレード
DE35
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Millistak+® デプスフィルターメディアは、スケーラブルな使い捨て形式でご提供しており、その独自のモジュール設計によりさらに高い柔軟性が得られます。Millistak+® MDE3523CL3は、6.6 cm(高さ)x 8.9 cm(奥行)、ろ過面積0.0023 m2のμPOD形式で提供しています。
このDE35メディアシリーズは、密度勾配マトリクスを介して最適なパフォーマンスをお届けし、一次または二次清澄化に最適です。Millistak+® Podフィルターは、お客様固有のニーズを満たすためにDE、CE、HCという3つのシリーズのフィルターメディアグレードをご利用いただけます。.
Millistak+® Podシステムは、細胞培養、遠心後の酵母・大腸菌溶菌液、大腸菌リフォールディングタンパク質、培地、ワクチン、血漿タンパク質、血清など、幅広い一次・二次清澄化アプリケーションに最適です。
使いやすさ
メルクのMillistak+® の新しいPodシステムのコンパクトなモジュール設計により、生産性を高め、サイクル時間を短縮することができます。
Podシステムの設置とセットアップは単純かつ簡単です。使い捨てアダプターと使い捨てマニホールドの独自の設計により、Podフィルターをプロセス内の他のユニットに簡単に接続することができます。システムは内蔵型の使い捨てであるため、ユーザーはバイオハザードへの曝露から守られ、メンテナンスや洗浄バリデーション要件が不要になります。
product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 5 liters per ft²(50 L/m²) of media surface area
アプリケーション
血清、血漿、ワクチン、細胞培養液などの液体の清澄化用。
特徴および利点
  • 産物収率向上のための低いホールドアップ量
  • メディアの種類は広範囲にわたり、シングルレイヤーとマルチレイヤーの製品がご利用になれます
  • 柔軟なモジュール形式により5リットルから12,000リットル以上までのスケーラビリティを実現
  • 特許取得済みの使い捨てデザインによりハウジング、CIP、洗浄バリデーションが不要
  • 内蔵型のPodフィルターがユーザーをバイオハザードから保護
  • 頑丈な構造は使いやすく、セットアップが簡単
  • 置面積が小さいためスペースが小さな施設でも使用可能
規格
フィルターグレード:DE35
調製ノート
滅菌方法
123 °Cで60分のオートクレーブ滅菌2回。
法的情報
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
WGK
nwg