スキップする
MAC112
抗S•Tag融合タンパク質抗体
clone 26A4.1.2, from mouse
で組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
26A4.1.2, monoclonal
Technique(s):
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
7
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
26A4.1.2, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
S•Tag融合タンパク質は、目的とする多くの標的の識別と精製を容易にするために使用される多数のポリペプチドタグの1つです。S•Tagペプチドをコードする遺伝子を、目的とする標的をコードする別の遺伝子とともに、ベクターに追加できます。このようなベクターは、Novagen製品ラインを介して入手でき、さまざまな哺乳類、細菌、または昆虫細胞培養にトランスフェクトできます。目的とする標的とS•Tagペプチドが1つのタンパク質として発現されるため、それぞれの融合タグに特異的な抗体を使用することで標的の識別が容易になります。必要に応じて、それぞれの融合タグを結合して取り除けるクロマトグラフィー技術を用いて、標的の精製を行うこともできます。
約45 kDa、実測S•Tag融合タンパク質の分子量は45 kDaではありません。S•Tag融合タンパク質を含むPosi-Tagエピトープタグコントロールが、約45 kDaに認められます。
Immunogen
S•Tag 融合タンパク質に相当する直鎖ペプチド。
Application
この抗S•Tag融合タンパク質抗体を用いたS•Tag融合タンパク質の検出は、 ウェスタンブロッティング、ICC、免疫沈降での使用が検証されています。
免疫細胞染色:代表的なロットは、トランスフェクトしたCOS-7細胞のS•Tag融合タンパク質を検出しました
免疫沈降:代表的なロットは、IPにおいてS•Tag融合タンパク質を免疫沈降させます。
研究カテゴリー
エピトープタグ抗体・凡用抗体
研究サブカテゴリー
エピトープタグ
Physical form
0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4)、150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスモノクローナルIgG1κ培養上清。
フォーマット:精製
プロテインG精製
Preparation Note
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
Analysis Note
Posi-Tagエピトープタグコントロールのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.05 µg/mLで使用、5 µLのPosi-Tagエピトープタグコントロール中のS•Tag融合タンパク質を検出できます。
コントロール
Posi-Tagエピトープタグコントロール
Other Notes
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
Disclaimer
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
MAB8599P9109MAB10764
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
26A4.1.2, monoclonal
clone
131-2A, monoclonal
clone
AG25, monoclonal
clone
20, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
isotype
IgG1κ
isotype
IgG2aκ
isotype
IgG1
isotype
IgG1κ
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c