安全性情報
MABX4030
Sigma-Aldrich
Anti-human fatty acid binding protein (FABP) clone 30
clone 30, from mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
30, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
遺伝子情報
human ... FABP1(2168)
詳細
Antibody recognizes Fatty Acid Binding Protein (FABP). FABP is a cytoplasmic protein involved in fatty acid metabolism. Measurement of heart type FABP levels in the blood can be used to assist in the diagnosis of certain cardiac conditions
アプリケーション
Confirmed matched pairing. Capture Antibody MABX4028-1KC; Detector Antibody MABX4030-1KC
Detect FABP using this mouse monoclonal Anti-human fatty acid binding protein (FABP) clone 30 Antibody, Cat. No. MABX4030-1KC, validated for use in and Western Blotting and ELISA.
物理的形状
Format: Purified
その他情報
Concentration: Please refer to lot specific datasheet.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
MABX4030-1KC:
MABX4030-10KC:
試験成績書(COA)