安全性情報
MABT128
Sigma-Aldrich
抗JAM-A抗体、クローンBV11
clone BV11, from rat
別名:
JAM, JAM-1, JAM-A, Ly06, ESTM33, AA638916, 9130004G24, F11r, Junctional adhesion molecule 1, CD321
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
BV11, monoclonal
化学種の反応性
mouse
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... F11R(16456)
詳細
接合部接着分子A(JAM-A)は、内皮細胞と上皮細胞のタイトジャンクションに存在し、炎症時のLFA-1がある単核細胞の動員に関与しています。JAM-Aはアテローム形成、血小板活性化、白血球の遊走、血管新生に関係しています。JAM-Aはまた、多くのさまざまな器官系の発生において重要であることが分かっており、上皮部分と胚の血管系で主に発現しています。JAM-Aは、腸上皮の透過性、炎症、増殖に関与し、ホメオスタシスに役立っていることも指摘されています。
免疫原
H5V齧歯類心臓毛細血管内皮細胞
アプリケーション
この抗JAM-A抗体クローンBV11を用いたJAM-Aの検出において、FC、IC、IPでの使用が検証されています。
免疫沈降:独立した研究所において、マウスH5VおよびPDV細胞の細胞抽出物、およびマウスJAM-Aの完全長cDNAをトランスフェクトしたCOS培養物で使用されました(Martin-Padura, I., et al. (1998)。J. Cell Biol. 142(1):117-127)。
免疫細胞染色:独立した研究所において、培養上皮細胞、精巣挙筋、シュワン細胞で使用されました(Martin-Padura, I., et al. (1998)。J Cell Biol. 142(1):117-127)。
研究カテゴリー
細胞構造
研究サブカテゴリー
分子接着(CAM)
品質
bEnd.3細胞でのフローサイトメトリーにより評価されています。
フローサイトメトリー:希釈倍率1:1,000で使用、bEnd.3細胞でJAM-Aを検出できます。
ターゲットの説明
算出値:32 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製ラットモノクローナルIgG2bκ抗体、PBSバッファー溶液、保存剤不含
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
アナリシスノート
コントロール
bEnd.3細胞
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MABT128:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Catriona T Prendergast et al.
JCI insight, 7(7) (2022-02-23)
Mechanisms governing entry and exit of immune cells into and out of inflamed joints remain poorly understood. We sought herein to identify the key molecular pathways regulating such migration. Using murine models of inflammation in conjunction with mice expressing a
Caio S Bonilha et al.
Immunology letters, 235, 32-40 (2021-05-18)
The junctional adhesion molecule-A (JAM-A) is an adhesion molecule present in the surface of several cell types, such as endothelial cells and leukocytes as well as Dendritic Cells (DC). Given the potential relevance of JAM-A in diverse pathological conditions such