MABS1703
Anti-MGAT2 Antibody, clone 4A5.2
clone 4A5.2, from mouse
別名:
Alpha-1, 6-mannosyl-glycoprotein 2-beta-N-acetylglucosaminyltransferase, Beta-1, 2-N-acetylglucosaminyltransferase II, GlcNAc-T II, GNT-II, Mannoside acetylglucosaminyltransferase 2, N-glycosyl-oligosaccharide-glycoprotein N-acetylglucosaminyltransferase
About This Item
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4A5.2, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
glycosylation
遺伝子情報
human ... MOGAT2(80168)
詳細
Ref.:
Tan, J., et al. (1995). Eur. J. Biochem. 231, 317-328.
Tan J., et al. (1996), Am. J. Hum. Genet. 159, 810-817.
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
品質
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected MGAT2 in 10 µg of T47D cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
MABS1703:
試験成績書(COA)