MABN355
Anti-HAND2 Antibody, Clone 7D4.1
clone 7D4.1, from mouse
別名:
Heart- and neural crest derivatives-expressed protein 2, Class A basic helix-loop-helix protein 26, bHLHa26, Deciduum, heart, autonomic nervous system and neural crest derivatives-expressed protein 2, dHAND
About This Item
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
7D4.1, monoclonal
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HAND2(9464)
詳細
免疫原
アプリケーション
品質
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected HAND2 in 10 µg of mouse heart tissue lysate.
ターゲットの説明
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABN355:
試験成績書(COA)