安全性情報
MABF1773
Sigma-Aldrich
Rat IgG1 Negative Control, clone HRPN, APC conjugate Antibody
clone HRPN, from rat, purified by affinity chromatography
別名:
Immunoglobulin 1, IgG1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.45
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
クローン
HRPN, monoclonal
精製方法
affinity chromatography
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
The HRPN immunoglobulin is useful as an isotype-matched control. The HRPN immunolglobulin has an unknown binding specificity and is used as an isotype control for rat IgG1 antibodies.
アプリケーション
This rat monoclonal Rat IgG1 Negative Control, clone HRPN, APC conjugate, Cat. No. MABF1773 is validated for use in Flow Cytometry.
その他情報
Concentration: Please refer to lot specific datasheet.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MABF1773:
試験成績書(COA)