MABF1460
Anti-CD62L (L-Selectin) (mouse), redFluor® 710, clone MEL-14 Antibody
clone MEL-14, from rat, redFluor® 710
別名:
L-selectin, CD62 antigen-like family member L, Leukocyte adhesion molecule 1 (LAM-1), Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 1 (LECAM1), Lymph node homing receptor, Lymphocyte antigen 22 (Ly-22), Lymphocyte surface MEL-14 antigen, CD62L, CD62L (L-S
About This Item
由来生物
rat
品質水準
結合体
redFluor® 710
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MEL-14, monoclonal
化学種の反応性
mouse
包装
antibody small pack of 25 μg
テクニック
flow cytometry: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Sell(20343)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
炎症及び免疫
免疫グロブリン及び免疫
品質
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD62L (L-Selectin) in one million C57Bl/6 splenocytes.
物理的形状
保管および安定性
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
その他情報
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
適用法令
Jan Code
MABF1460:
試験成績書(COA)