抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
10C8, monoclonal
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... WNT1(7471)
詳細
Wnt-1は、がん原遺伝子Wnt-1またはがん原遺伝子Int-1ホモログとしても知られ、マウスの乳腺腫瘍へのウイルス挿入によって活性化されるがん原遺伝子として最初に同定されました。Wnt-1遺伝子は、システインが多く、グリコシル化されている難溶性の分泌タンパク質の大規模なファミリーのメンバーをコードします。Wnt-1はRYK共受容体のリガンドとなり、Wntシグナル伝達を引き起こします。Wntシグナル伝達経路は、細胞質ベータカテニンのレベルを調節します。ベータカテニンは、膜結合型E-カドヘリンやTCF/LEFファミリーメンバーなどの複数のDNA結合タンパク質と結合する多機能タンパク質です。また、7回膜貫通型受容体のfrizzledファミリーのメンバーのリガンドとなり、中枢神経系の発達に役割を果たします。
免疫原
E. Coliで発現させたヒトWNT1の精製リコンビナントフラグメント。
アプリケーション
このマウスモノクローナル抗体、抗WNT1抗体、クローン10C8を用いたWnt-1の検出は、ウェスタンブロッティング、免疫蛍光染色、IHC、フローサイトメトリーでの使用が検証されています。
免疫蛍光染色:希釈倍率1:200~1,000で使用、HeLa細胞および3T3-L1細胞中のWNT1を検出できます。
免疫組織染色: 希釈倍率1:200~1,000で使用、ヒト副腎組織においてWNT1を検出できます。
フローサイトメトリー:希釈倍率1:200-400で使用、HeLa細胞のWNT1を検出できます。
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
免疫組織染色: 希釈倍率1:200~1,000で使用、ヒト副腎組織においてWNT1を検出できます。
フローサイトメトリー:希釈倍率1:200-400で使用、HeLa細胞のWNT1を検出できます。
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
研究のカテゴリー
幹細胞研究
幹細胞研究
研究のサブカテゴリー
多能性および初期分化
多能性および初期分化
品質
NIH/3T3、3T3L1、HeLa細胞ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:500~2,000で使用、NIH/3T3、3T3L1、HeLa細胞ライセート中のWNT1を検出できます。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:500~2,000で使用、NIH/3T3、3T3L1、HeLa細胞ライセート中のWNT1を検出できます。
ターゲットの説明
約41 kDa、実測。特性解析されていないバンドが一部のライセートで見られることがあります。
物理的形状
最大で0.1%のアジ化ナトリウムを含有するマウスモノクローナルIgG1抗体腹水。
未精製
保管および安定性
-20℃で受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20℃で保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20℃で保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
アナリシスノート
コントロール
NIH/3T3、3T3L1、HeLa細胞ライセート
NIH/3T3、3T3L1、HeLa細胞ライセート
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MABD168:
試験成績書(COA)