Merck
MABC712
抗HAS2抗体、クローン4E7
clone 4E7, from mouse
別名:
Hyaluronan synthase 2, Hyaluronate synthase 2, Hyaluronic acid synthase 2, HA synthase 2, HAS2
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4E7, monoclonal
Application:
ELISA, IF, IHC, WB
Citations:
-
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
4E7, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HAS2(3037)
General description
ヒアルロン酸合成酵素2(HA合成酵素2)は、HAS2という遺伝子でコードされており、ヒアルロン酸(HA)は、バクテリアから哺乳類まで幅広い生物によって合成されている高分子の非分岐多糖で、細胞外マトリックスの構成成分です。グルクロン酸とN-アセチルグルコサミンが交互にβ-1-3とβ-1-4のグリコシド結合で結合しています。HAは細胞膜の内表面にある膜結合型合成酵素によって合成され、鎖が細孔様構造を通して細胞外空隙に押し出されています。隙間の充填、関節の潤滑、細胞が移動できるマトリックスの提供など、さまざまな機能を担っています。HAは創傷治癒と組織修復の際に活発に産生され、血管と線維芽細胞の成長用に枠組みを提供します。HAの血清濃度の変化は、関節リウマチのような炎症性および変性関節症と関連しています。さらに、HAと白血球受容体CD44との相互作用は、白血球による組織特異的ホーミングにおいて重要であり、HA受容体の過剰発現は腫瘍転移と相関しています。HAS2は想定されるHA合成酵素をコードする、新たに特定された脊椎動物の遺伝子ファミリーに属し、そのアミノ酸配列はアフリカツメガエル(Xenopus laevis)のグリコサミノグリカン合成酵素(DG42)と、ヒトおよびネズミのHA合成酵素1と有意な相同性を示します。
実測値:約55 kDa。 一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
Immunogen
大腸菌で発現させたヒトHAS2の精製リコンビナントフラグメント
Application
免疫組織染色:希釈倍率1:200~1:1,000で使用、卵巣がん組織でHAS2を検出できます。
免疫蛍光染色:希釈倍率1:100~1:500で使用、HeLa細胞中のHAS2を検出できます。
ELISA:ELISA(直接法)で、対照抗原(100 ng)および抗原(10、50、100 ng)を検出できます。
抗HAS2抗体クローン4E7はHAS2に対する抗体であり、ウェスタンブロッティング、IHC、蛍光免疫染色およびELISAで使用できます。
研究カテゴリー
アポトーシスおよび癌
研究サブカテゴリー
アポトーシス-追加
Physical form
フォーマット:精製
精製ウサギポリクローナル抗体、PBS溶液、最高0.1%のアジ化ナトリウムおよび0.5%タンパク質安定化剤含有
精製プロテインG
Preparation Note
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
Analysis Note
ヒト血漿およびJurkatライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:500~1:2,000で使用、ヒト血漿およびJurkatライセート中のHAS2を検出できます。
Other Notes
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
Disclaimer
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
MABC712:
jan