MABC48
Anti-Anterior gradient protein 2 homolog Antibody, clone 7A10
clone 7A10, from mouse
別名:
anterior gradient homolog 2 (Xenopus laevis), anterior gradient 2 homolog, protein disulfide isomerase family A, member 17, Secreted cement gland protein XAG-2 homolog, anterior gradient protein 2 homolog, secreted cement gland homolog, anterior gradient
About This Item
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
7A10, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... AGR2(10551)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
アポトーシス及び癌
腫瘍マーカー
品質
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Anterior gradient protein 2 homolog in 10 µg of MCF-7 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
MCF-7 cell lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABC48:
試験成績書(COA)