MABC1227
Anti-PIP4K2B (PIP5K2B) Antibody, clone 7D10.1
clone 7D10.1, from mouse
別名:
Phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type-2 beta, 1-phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase 2-beta, Diphosphoinositide kinase 2-beta, Phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type II beta, PI(5)P 4-kinase type II beta, PIP4KII-beta, PtdIns(5)P-4-
About This Item
由来生物
mouse
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
7D10.1, monoclonal
化学種の反応性
mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
human (based on 100% sequence homology)
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PIP4K2B(8396)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
アポトーシス及び癌
品質
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PIP4K2B (PIP5K2B) in 10 µg of L-929 mouse fibroblast lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABC1227:
試験成績書(COA)