Merck
MAB335
Sigma-Aldrich
Anti-Synaptobrevin Antibody, clone SP11
clone SP11, Chemicon®, from mouse
別名:
VAMP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
SP11, monoclonal
化学種の反応性
human, feline, pig
以下との反応禁止
rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VAMP1(6843)
特異性
Synaptobrevin [VAMP], 16kDa protein. Not reactive with bacterially expressed fusion protein.
アプリケーション
Immunohistochemistry at 1:100-1:200
Formalin fixed (fixed <4 weeks), paraffin embedded
Frozen
4% Paraformaldehyde
Western blotting at 1:100-1:1,000.
ELISA at 1:500
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
This Anti-Synaptobrevin Antibody, clone SP11 is validated for use in ELISA, WB, IH(P) for the detection of Synaptobrevin.
物理的形状
Format: Purified
Liquid in 0.02 MPB and 0.25M NaCl, PH 7.6 with 0.1% sodium azide.
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB335:
試験成績書(COA)