安全性情報
MAB1535
Sigma-Aldrich
Anti-Hexokinase Type III Antibody, clone C7C3
ascites fluid, clone C7C3, Chemicon®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
C7C3, monoclonal
化学種の反応性
rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rat ... Hk1(25058)
特異性
Recognizes Type III hexokinase. No cross-reactivity with Type I or Type II isozymes.
免疫原
Rat Type III hexokinase.
アプリケーション
Anti-Hexokinase Type III Antibody, clone C7C3 detects level of Hexokinase Type III & has been published & validated for use in IC.
Immunohistochemical localization of Type III hexokinase: 1:50.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MAB1535:
試験成績書(COA)