製品名
ミリスタックプラス(Millistak+)® Lenticularディスクフィルター, CE40, cellulose, filtration area 3.47 m2, hydrophilic
物質
cellulose
polypropylene
silicone seal
品質水準
詳細
For clarification of serum, plasma, vaccines, cell culture or other fluids.
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millistak+®
パラメーター
1.03 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
H
27.6 cm (10.88 in.)
直径
40.64 cm (16 in.)
ろ過面積
3.47 m2
不純物
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
全有機炭素(TOC)残留物
1370-2120 ppb
入力
sample type liquid
導電率
8-10 μmho per cm at 25 °C (product water)
フィルターグレード
CE40
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
規格
Calcium: 2.56 - 2.74 mg/ft2 of Media
Potassium: 0.17 - 0.91 mg/ft2 of Media
Magnesium: 1.19 - 2.03 mg/ft2 of Media
Iron: <0.1 mg/ft2 of Media
Lead: <0.1 mg/ft2 of Media
Aluminum: <0.1 mg/ft2 of Media
Titanium: <0.1 mg/ft2 of Media
Chromium: <0.1 mg/ft2 of Media
Manganese: <0.1 mg/ft2 of Media
Cobalt: <0.1 mg/ft2 of Media
Nickel: <0.1 mg/ft2 of Media
Copper: <0.1 mg/ft2 of Media
Zinc: <0.1 mg/ft2 of Media
調製ノート
May be hot water sanitized for 20 cycles using purified water @ 80 °C for 30 minutes
May be steam sterilized for 3 steam-in-place (SIP) cycles of 30 minutes @ 123 °C
アナリシスノート
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
L40CET6S1:
試験成績書(COA)