Merck
KVVLG10FH1
Millipore
Durapore® 0.1 µm, オプティキャップ(Opticap)® XLカプセル
Opticap® XL 10, inlet connection diam. 3/4 in., cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
別名:
Opticap Gamma Compatible Sterilizing Grade XL10 Durapore 0.1 μm 3/4 in. TC-9/16 in. HB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
物質
PVDF
polyester support
polyethylene support
polypropylene (gamma-stable)
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone outer O-ring
silicone-coated EPDM rubber lead O-ring
品質水準
法規制遵守
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
gamma compatible
製品種目
Opticap® XL 10
特徴
gamma compatible
hydrophilic
メーカー/製品名
Opticap®
パラメーター
≤21.1 mL/min air diffusion at 3.9 bar (56 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
テクニック
sterile filtration: suitable
L
33.5 cm (13.2 in.)
W
4.2 in.
カートリッジの長さ(公称)
10 in. (25 cm)
直径
10.7 cm (4.2 in.)
ろ過面積
0.73 m2
入口接続部直径
3/4 in.
入口幅・出口幅
33.5 cm (13.2 in.)
出口接続部直径
9/16 in.
不純物
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量分析抽出物
≤25 mg/capsule
マトリックス
Durapore®
ポアサイズ
0.1 μm
入力
sample type liquid
泡立ち点
≥4830 mbar (70 psig), air with water at 23 °C
フィッティング
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and 14 mm (9/16 in.) Hose Barb Outlet)
詳細
デバイス構成:カプセル
包装
開けやすいダブルバッグ
その他情報
これらの製品は、FDAの医薬品の製造管理および品質管理の基準を遵守する施設で製造されています。
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:バイオプロセシング
  • 使用目的:微生物/バイオバーデンの低減または除去
  • 使用方法:『Durapore®メンブレンを備えたフィルターユニット』ユーザーガイドの「ウェッティング手順」を参照してください
  • 保管について:乾燥した場所に保管してください。
  • 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
関連事項
先発品:KVVL01TC1
調製ノート
この製品は、21 CFR 210.3(b)(6)で規定されている「非繊維放出性」フィルターの基準を満たすDurapore®メンブレンを用いて製造されました。
滅菌法
126 °Cで60分間を3サイクルのオートクレーブ、45キログレイ(4.5 Megarad)のガンマ線曝露に対応、インライン蒸気滅菌不可
アナリシスノート
≥1 Lの水フラッシング後、USP Oxidizable Substances試験要件に適合
細菌の保持
ASTM® F838法を用いた最低限のBrevundimonas diminutaチャレンジ濃度である1 x 10⁷ CFU/cm² で、サンプルには定量的な保持力がありました。
重量分析抽出物:制御された室温で水に24時間浸漬後
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルク は、本製品が欧州圧力機器指令(97/23/EC、1997年5月29日)に適合していることを証明します。本製品は、圧力機器指令のArticle 3 § 3に分類されています。安全な使用を確保するために健全なエンジニアリング・プラクティスに従って設計および製造されています。圧力機器指令のArticle 3 § 3に応じて、本製品にはCEマークが表示されていません。