Merck
KRA5A05TT1
Millipore
Opticap® XL5 Polygard® CR
inlet connection diam. 1.5 in., pore size 0.5 μm, cartridge nominal length 5 in. (12.5 cm)
別名:
Opticap XL5 Polygard-CR 0.5 μm 1-1/2 in. TC/TC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
物質
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
品質水準
法規制遵守
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
メーカー/製品名
Opticap®
パラメーター
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
L
21.6 cm (8.5 in.)
カートリッジの長さ(公称)
5 in. (12.5 cm)
直径
10.7 cm (4.2 in.)
入口接続部直径
1.5 in.
入口幅・出口幅
21.6 cm (8.5 in.)
出口接続部直径
1.5 in.
不純物
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量分析抽出物
≤30 mg/capsule
Matrix
Polygard®-CR
ポアサイズ
0.5 μm nominal pore size
0.5 μm pore size
入力
sample type liquid
フィッティング
inlet sanitary flange
38 mm (1 1/2 in.) inlet/outlet sanitary flange
outlet sanitary flange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ポリガード(Polygard)®-CR製品は、液体および気体中の粒子除去用に設計された公称定格フィルターです。Polygard® CRフィルターメディアの段階密度深度構造により最大ろ過性能を実現し、オールポリプロピレン構造によって低抽出物レベルおよび広範な化学的適合性を提供します。
KRA5A05TT1 Opticap® XL5 Polygard® CRの特徴は0.5 μmの孔径です。この単層カプセル化デプスフィルターには、直径1.5インチのサニタリーフランジ・インレット/アウトレット接続部が付いています。
オプティキャップ(Opticap)XLカプセルフィルターは、ステンレスハウジングの組立てやクリーニング、バリデーションに伴う手間と経費を削減します。また特許取得済みのカプセルは、卓越した耐熱性と流体ストレス耐性を発揮するよう設計され、高い信頼性と滅菌プロセスの確保、汚染の排除をもたらします。ポリガード(Polygard)®-CRメディアの独自のカプセル設計によってホールドアップ量を最小限に抑え、生産時のろ過液ロスを削減します。
特徴および利点
フォーマット:単層
包装
イージーオープン二重バッグ
その他情報
これらの製品は、FDAの医薬品の製造管理および品質管理の基準を遵守する施設で製造されています。
調製ノート
滅菌方法
126 °Cで30分のオートクレーブ滅菌3回、インライン蒸気滅菌不可
アナリシスノート
≥2.5 Lの水洗後にUSP酸化性物質試験の要件を満たします
重量分析抽出物:制御された室温で水に24時間浸漬後
法的情報
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
EMDミリポア社は、本製品が1997年5月29日の欧州圧力機器指令97/23/ECに適合することを保証します。本品は圧力容器指令第3条§3に分類されています。安全な使用を確保するため、適切な工学的手法に従って設計および製造されています。本圧力容器指令の第3条§3に従い、本製品にはCEマークは付されていません。