安全性情報
KQ-125ML-BK
Millipore
抗e(クローンMS-63)、FFMU
Anti-e from the clone MS-63, Human IgM, Intermediate for further manufacturing use
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116102
NACRES:
NA.41
由来生物
human
品質水準
抗体製品の状態
unpurified
クローン
MS-63, monoclonal
形状
liquid
包装
pkg of 125 mL
濃度
1-10 mg/mL protein (Total Protein Range)
テクニック
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
アイソタイプ
IgM
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
リン酸緩衝生理食塩水で透析ろ過した標準化濃縮細胞培養上清。
抗e血液型判定用試薬または装置の作成用。
Millipore抗e抗体の中で最も強力かつ親和性が高いですが、特異性は狭いです。0.1%(w/v)アジ化ナトリウムを含みます。有効期限:ろ過日から24カ月。
共同製造契約に基づいて米国FDAにより承認済み。
アプリケーション
In vitro血液型判定用製品または装置の製造。
さらなる製造使用のための抗体中間体。
法的情報
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
非注射用製剤のさらなる製造のみに用いる部分的に処理済みの試薬です。あらゆるウイルス性抗原の非存在が確認されているわけではありません。米国の力価基準に該当しません。混濁している場合は使用しないでください。0.1%(w/v)アジ化ナトリウムを含みます。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
KQ-125ML-BK:
試験成績書(COA)