Merck
ISEQ00005
Millipore
Immobilon® -PSQ PVDF Membrane
1 roll, 27 cm x 1.875 m, 0.2 µm pore size, transfer membrane for Western blotting
別名:
Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
product name
Immobilon®-PSQ PVDFメンブレン, 1 roll, 27 cm x 1.875 m, 0.2 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
物質
PVDF membrane
plain filter
white filter
品質水準
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Immobilon®
テクニック
dot blot: suitable
western blot: suitable
フィルタL × W
27 cm × 1.875 m
ポアサイズ
0.2 μm pore size
キャパシティ
262 μg/cm2 (insulin)
340 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
448 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
適合性
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Toluidine blue
for use with Transillumination
検出方法
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
輸送温度
ambient
詳細
フィルターコード:ISEQ
主な結合機構:静電気的結合、疎水性
アプリケーション
1ロール、 27 cm×1.875 m、孔径0.2 µm、ウェスタンブロッティング用の疎水性PVDF転写用 メンブレン
法的情報
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
文書ライブラリにアクセスする
資料
Prior to probing a membrane using precious antibodies, it is helpful to visualize the transferred proteins on the blot to ensure complete transfer and even loading. This page describes possible causes and potential remedies for challenges encountered during protein visualization.
ゲルからウエスタンブロットメンブレンへのタンパク質の不十分な転写または一貫性のない転写と、その考えられる原因および対応策を示します。最適な転写条件は、目的のタンパク質の分子量によって異なる場合があります。
Troubleshoot protein transfer issues in Western blotting by understanding causes and optimizing transfer conditions.