主要文書
GT20/25
Millipore
NovAseptic® ミキサー
Multi Tool for Mixing Head and Male Bearing, GMP and USM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103801
eCl@ss:
32010600
物質
aluminum body
stainless steel key (handle)
品質水準
製品種目
NovAseptic®
重量
1.2 kg (2.65 lb)
アプリケーション
ダイナモレンチは含まれていませんが、カタログ番号GT/24-5でご注文ください。マルチツールのGMP2000より大きなサイズのミキシングヘッドへの使用はお勧めできません。ミキシングヘッドGMP5000~GMP20000は、オスベアリングを締め付けるため、ツールGT30/26を選び、手で持ち上げてください。
その他情報
表面仕上げ、外装:アルマイト処理、キーハンドルは未処理
法的情報
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany