Key Documents
GM05/4A11-6410
Millipore
NovAseptic® GMP 50ミキサードライブユニット
Drive Unit Compatible with Speed Counter and 60 mm Shaft
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151800
品質水準
パラメーター
max. pressure at 25 °C (atmospheric pressure)
0-40 °C max. temp. (32-104 °F)
詳細
NovAseptic®ミキサーは、
プロセスラインを通して混合用の完全な溶液を提供し、
製薬およびバイオテクノロジー産業におけるさまざまな混合用途に設計されています。
特異性
一般的なモーターデータ:電圧:230/400V AC - 50 Hzおよび460 V - 60 Hz極性数:2保護等級:IP 55色:緑色は、米国連邦規則集(FDA)、US 21 CFR170~199に準拠しています。オイル:合成、米国連邦規則集(FDA)、US 21 CFRに準拠しています。認証:CE / CSA/ ULサーミスタ1(PTC、155℃)
アプリケーション
NovAseptic®ミキサーは、
プロセスラインを通して混合用の完全な溶液を提供し、
製薬およびバイオテクノロジー産業におけるさまざまな混合用途に設計されています。
構成
駆動ユニットは密閉された箱に包装されています。
法的情報
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany