Key Documents
G10-013
Millipore
NovAseptic® ミキサーローター HS-T10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
25171705
物質
316L stainless steel head (Mixing Head)
EPDM rubber O-ring
sintered silicon carbide (SSiC) bearing (Female Bearing)
品質水準
パラメーター
5-135 °C temp. range (41-275 °C)
保管温度
2-30°C
詳細
NovAseptic®ミキサーは、プロセスラインを通して混合用の完全な溶液を提供し、製薬およびバイオテクノロジー産業におけるさまざまな混合用途に設計されています。
ミキシングヘッド:ステンレス鋼 316L/EN 1.4435(ロッド:ASME SA-479/EN 10272プレート:ASTM A240/EN 10028-7/EN 10088-2)メスベアリング:炭化ケイ素セラミックSiC(SsiC)Oリング:EPDM
包装
ミキシングヘッドは密閉箱に梱包されています。
構成
ミキシングヘッド:ステンレス鋼 316L/EN 1.4435 プレート:ASTM A240/EN 10028-7/EN 10088-2)メスベアリング:炭化ケイ素セラミックSiC(SsiC)Oリング:EPDM
法的情報
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany