物質
high-density polyethylene packaging (bottle)
polystyrene beads
品質水準
組成
Iron Content, 35.0-50.0%
メーカー/製品名
Estapor®
包装
bottle of 10ml-10L
濃度
10% solids
テクニック
enzyme immunoassay: suitable (ChemiLuminsecence Immunoassay-CLIA)
色
brown
マトリックス
polymeric polystyrene/divinylbenzene
ビーズ直径
0.70-1.30 μm
官能基
(Plain)
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
FR180380074:
KR280380074:
FR180380074-100:
FR180380074-1000:
FR180380074-1:
FR180380074-VAR:
FR180380074-10:
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
Estapor® Microspheres, for polymeric supports in diagnostics, life sciences, biotechnology, & environmental applications, offers 100+ microsphere types.