FCMAB178P
Milli-Mark® Anti-CD11B-PE Antibody, clone 2LPM19c
clone 2LPM19c, Milli-Mark®, from mouse
別名:
Integrin alpha-M, Cell surface glycoprotein MAC-1 subunit alpha, CR-3 alpha chain, Leukocyte adhesion receptor MO1, Neutrophil adherence receptor, CD11 antigen-like family member B
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
PE
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2LPM19c, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Milli-Mark®
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITGAM(3684)
関連するカテゴリー
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
炎症及び免疫
免疫グロブリン及び免疫
品質
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
PBMCs
その他情報
法的情報
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
FCMAB178P:
試験成績書(COA)