安全性情報
FCMAB174F
Sigma-Aldrich
Milli-Mark® Anti-CD7-FITC Antibody, clone CBC.37
clone CBC.37, Milli-Mark®, from mouse
別名:
T-cell antigen CD7, GP40, T-cell leukemia antigen, TP41, T-cell surface antigen Leu-9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.44
由来生物
mouse
品質水準
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CBC.37, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Milli-Mark®
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD7(924)
詳細
The CD7 antigen is a membrane-bound 40 kDa glycoprotein expressed on thymocytes, mature T cells, a large majority of natural killer cells, pluripotent hematopoietic stem cells, and progenitor cells of lymphoid and myeloid cells (Bowen, 1997 & 2002; Reiter, 1989; Chang, 1994). CD7 is one of the earliest T-cell-specific antigens to be expressed in lymphocytes, and the only early marker to persist throughout differentiation (Bowen, 1997).
アプリケーション
Detect CD7 using this Milli-Mark Anti-CD7-FITC Antibody, clone CBC.37 validated for use in FC.
品質
Evaluated by flow cytometry using human PBMCs
ターゲットの説明
40 kDa (Bowen, 2002; Reiter, 1989; Chang, 1994)
物理的形状
Purified Mouse monoclonal IgG2b conjugated to FITC in 0.05M Tris-HCl buffer with 1% BSA, Sodium Azide at 0.097% at pH 7.2.
その他情報
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
法的情報
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
FCMAB174F:
試験成績書(COA)