安全性情報
DR1106
Sigma-Aldrich
Anti-MSH6 Mouse mAb (1F2)
liquid, clone 1F2, Calbiochem®
別名:
Anti-MutS Homolog 6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1F2, monoclonal
形状
liquid
含まれません
preservative
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MSH6(2956)
詳細
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~140-150 kDa MSH6 protein.
Recognizes the ~140-150 kDa MSH6 protein in HeLa cells and human kidney tissue.
This Anti-MSH6 Mouse mAb (1F2) is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Immunocytochemistry for the detection of MSH6.
免疫原
A recombinant polypeptide corrresponding to amino acids of 931-1031 human MSH6, expressed as a GST fusion protein
警告
Toxicity: Regulatory Review (Z)
アナリシスノート
Positive Control
Human kidney tissue, HeLa cells
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
DR1106-100UG:
試験成績書(COA)