主要文書
CX2065
Sigma-Aldrich
Cresyl Violet Acetate
HARLECO® For the staining of nuclei and Nissl bodies
別名:
Cresyl Violet Acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H15N3O3
CAS番号:
分子量:
321.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116130
EC Index Number:
234-043-3
品質水準
フォーム
powder or crystals
pH
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
140-143 °C
溶解性
70 g/L
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
InChI
1S/C16H12N3O.C2H4O2/c17-9-5-6-13-14(7-9)20-15-8-12(18)10-3-1-2-4-11(10)16(15)19-13;1-2(3)4/h1-8H,17-18H2;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
XKOCOMKJPWEOHX-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
HARLECO® For the staining of nuclei and Nissl bodies
アナリシスノート
Absorbance at maximum0.50AU minAbsorbance maximum wavelength596-599nmAbsorbance ratio; (P-15/P+15)0.94-1.20Assay (TiCl3 titration)65% minColorGreen to blackFormPowder and/or crystals
法的情報
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13