安全性情報
CVPY51PK1
Millipore
Vitipore® II Plusカートリッジフィルター
sterile; γ-irradiated, pore size 0.65 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 5 (2-222; O-rings and spear)
別名:
Vitipore® II Plus Cartridge Filter 10 in. 0.65 μm Code 5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
物質
PVDF
mixed cellulose esters (MCE) prefilter
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
無菌性
sterile; γ-irradiated
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Vitipore®
パラメーター
≤9.1 mL/min air diffusion at 620 mbar (9 psig) and 23 °C (in water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 109 °C (Forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
カートリッジの長さ(公称)
10 in. (25 cm)
直径
6.9 cm (2.7 in.)
ろ過面積
0.78 m2
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.65 μm nominal pore size
0.65 μm pore size
入力
sample type beverage(s)
sample type liquid
sample type food(s)
sample type wine
sample type bottled water
sample type beer
泡立ち点
≥965 mbar (14 psig), air with water at 23 °C
カートリッジコード
Code 5 (2-222; O-rings and spear)
詳細
Device Configuration: カートリッジ
調製ノート
Sterilization Method
109 °C 30 分のSIP 100回; 最高80 °C 30 分の熱水殺菌50回
アナリシスノート
Bacterial Retention
定量的な捕捉性能 107 CFU/cm2Saccharomices cerevisiae
その他情報
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VITIPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CVPY51PK1:
試験成績書(COA)