Key Documents
CVGL73TP240-P
Durapore® 0.22 µm、カートリッジ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
物質
PVDF membrane
polypropylene support
silicone O-ring
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
製品種目
Durapore®
特徴
hydrophilic
テクニック
sterile filtration: suitable
L
30 in.
W
2.7 in.
ろ過面積
2.07 m2
マトリックス
Durapore®
ポアサイズ
0.22 μm pore size
カートリッジコード
Code 7
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany