Key Documents
CT75N11HH1
Millipore
Polygard® CT Small Scale Capsule Filter
pore size 75.0 μm, cartridge nominal length 4.6 in. (11.8 cm)
別名:
Polygard CT Small Scale Capsule Filter 75.0 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
物質
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene seal
polypropylene vent cap
品質水準
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Polygard
L
11.8 cm (4.6 in.)
外径
8.8 cm (3.5 in.)
88 mm
カートリッジの長さ(公称)
4.6 in. (11.8 cm)
ポアサイズ
75.0 μm nominal pore size
75.0 μm pore size
入力
sample type soft drink
sample type food(s)
cultured stem cell(s)
sample type beverage(s)
sample type beer
sample type bottled water
sample type wine
sample type liquid
フィッティング
1/4 in. inlet/outlet hose barb
アプリケーション
industrial qc (product testing)
sample preparation
詳細
Device Configuration: カプセル
法的情報
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany