Merck
CRK3F3P06
Millipore
Polygard-CR Cartridge Filter 30 in. 0.3 µm Code F Extended
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
品質水準
物質
polypropylene
silicone seal
詳細
sanitization 30 min with hot water @ 80 °C
無菌性
(Do not autoclave)
特徴
hydrophilic
パラメーター
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
カートリッジの長さ(公称)
30 in. (75 cm)
直径
7.0 cm (2.75 in.)
不純物
≤0.5 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
ポアサイズ
0.3 μm nominal pore size
0.3 μm
カートリッジコード
Code F (double open end w/flat gaskets)
アナリシスノート
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥15 L
≤50 mg after 24-h soak in water