Key Documents
CRA501V06
Millipore
Polygard-CR Cartridge Filter 10 in. 0.5 µm Code 0 Fluoroelastomer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
品質水準
物質
polypropylene
seal (Fluorocarbon rubber)
詳細
sanitization 30 min with hot water @ 80 °C
無菌性
(10 autoclave cycles or SIP @ 126 °C for 30 min)
滅菌適合性
autoclavable compatible
特徴
hydrophilic
パラメーター
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
カートリッジの長さ(公称)
10 in. (25 cm)
直径
7.0 cm (2.75 in.)
不純物
≤0.5 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
ポアサイズ
0.5 μm nominal pore size
0.5 μm
カートリッジコード
Code 0 (2-222 O-rings)
アナリシスノート
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥5 L
≤50 mg after 24-h soak in water