Merck
CR25F3006
Millipore
ポリガード(Polygard)®-CRカートリッジフィルター
pore size 25.0 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
別名:
Polygard-CR Cartridge Filter 30 in. 25 μm Code F
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
物質
polyethylene seal
polypropylene
品質水準
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Polygard
パラメーター
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
カートリッジの長さ(公称)
30 in. (75 cm)
直径
7.0 cm (2.75 in.)
不純物
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
重量分析抽出物
≤50 mg
ポアサイズ
25.0 μm nominal pore size
25.0 μm pore size
入力
sample type liquid
カートリッジコード
Code F (double open end w/flat gaskets)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Polygard® CRカートリッジフィルター製品は、液体やガスにおける粒子除去アプリケーションのために設計された公称定格フィルターです。Polygard-CRろ材の密度勾配のあるデプス構造は最大限のろ過能を発揮し、25.0 μmの孔径とオールポリプロピレンの構造により抽出物レベルが低くなり、幅広い化学的適合性が得られます。
Polygard-CRカートリッジフィルターでは、25 °Cにおいて4.8 barの最大差圧でハイスループットが得られます。
一般的なアプリケーション
密度勾配のあるポリプロピレンろ材でできたPolygard-CR高効率カートリッジフィルターは、孔径の小さなフィルターを保護するための液体や気体のろ過アプリケーション用に飲料業界で広く使用されています。
規制の順守
Polygard® CRカートリッジフィルターは、ISO 9000品質システム規格の認定登録機関により承認された品質管理システムに従って設計、開発、製造されており、品質証明書と共に出荷されます。各カートリッジフィルターは、規制の要求に合致するバリデーションガイドに従っています。
トレーサビリティおよび容易な識別のため、個々のフィルターには識別記号の表示がなされています。
多様なフォーマットをご用意
ポリガード(Polygard)-CR製品ラインには、さまざまなアプリケーションの条件に対応できる広範なろ過面積が揃っています。 既存のハウジングに容易に適応できるよう、各種接続形状をご利用いただけます。
これらのデバイスは、複数の培地構成を評価する際のホールドアップ量を最小限に抑えるために開発されました。
調製ノート
消毒プロトコル
°80℃の温水で30分間
滅菌方法
オートクレーブしないでください
アナリシスノート
≥15 Lの水フラッシング後、USP Oxidizable Substances試験要件に適合
重量分析抽出物:水に24時間浸漬後
法的情報
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany