主要文書
CN1H71001
Millipore
Polygard® CART 10" CD7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
物質
polypropylene
品質水準
メーカー/製品名
Polygard
カートリッジの長さ(公称)
10 in. (25 cm)
ポアサイズ
10.0 μm nominal pore size
10.0 μm pore size
カートリッジコード
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
詳細
デバイスの構成:カートリッジ
法的情報
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany