Merck
CN1H01V06
Millipore
Polygard® CNカートリッジフィルター
pore size 10.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
別名:
Polygard-CN Cartridge Filter 10 in. 10.0 μm Code 0 Fluoroelastomer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
物質
fluoroelastomer seal
polypropylene
品質水準
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Polygard
パラメーター
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
カートリッジの長さ(公称)
10 in. (25 cm)
直径
7.0 cm (2.75 in.)
ろ過面積
0.42 m2
不純物
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
重量分析抽出物
≤50 mg
ポアサイズ
10.0 μm nominal pore size
10.0 μm pore size
入力
sample type liquid
カートリッジコード
Code 0 (2-222; O-rings)
詳細
Device Configuration: カートリッジ
調製ノート
Sanitization Protocol
80 °Cで30 分 熱水殺菌
Sterilization Method
126 °C 30 分のオートクレーブ滅菌またはSIP滅菌10回
アナリシスノート
次の水でフラッシング後USP Oxidizable Substances Testに適合 ≥5 L
Gravimetric Extractables: after 24-h soak in water
その他情報
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism reduction
  • Mode of Action: Filtration (nominal)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Efficient particle and microorganism reduction
  • Instructions for Use: Please refer to the Polygard® and CLARIGARD® Cartridges user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
法的情報
CLARIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany