Key Documents
CN1271001
Millipore
*PP PLEAT CART 1.2UM 10" C-7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
物質
polypropylene
品質水準
ポアサイズ
1.2 μm nominal pore size
1.2 μm pore size
カートリッジコード
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
詳細
デバイスの構成:カートリッジ