Key Documents
CHGE73TS240-P
ミリポアエクスプレス(Millipore Express)® SHC、カートリッジ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
物質
polyethersulfone membrane (PES)
silicone O-ring
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
製品種目
Millipore Express®
特徴
hydrophilic
テクニック
sterile filtration: suitable
L
30 in.
W
2.7 in.
コアサイズ
, polysulfone
ろ過面積
1.44 m2
マトリックス
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
カートリッジコード
Code 7
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany