安全性情報
CBL1304
Sigma-Aldrich
抗インテグリンα4抗体、クローンPS/2
clone PS/2, Chemicon®, from rat
別名:
CD49d, VLA-4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
PS/2, monoclonal
化学種の反応性
human, mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITGA4(3676)
mouse ... Itga4(16401)
関連するカテゴリー
詳細
事実上、骨髄中のすべてのリンパ球と骨髄球が抗VLA-4抗体と反応します。 VLA-4は間質細胞には存在しないか、またはほとんど検出されません。 齧歯類骨髄のDexter型長期培養で維持された骨髄系細胞は陽性となり、Whitlock-White培養で得られたリンパ系細胞も陽性となります。
特異性
その他の種との反応性は確認していません。
クローンPS/2は、150 kDaのVLA-4インテグリンヘテロダイマーの齧歯類α4鎖を認識します。この抗体はヒトVLA-4とも反応します。
アプリケーション
フローサイトメトリー: 106細胞あたり2 μg
凍結組織切片の免疫組織染色
免疫沈降
細胞接着
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
抗インテグリンα4抗体クローンPS/2によるインテグリンα4量の検出において、FC、IF、IC、IHでの使用が文献発表され、検証されています。
研究カテゴリー
細胞構造
研究サブカテゴリー
インテグリン
関連事項
先発品:04-1131
物理的形状
フォーマット:精製
精製ラットIgG2bκ、0.01 Mリン酸バッファー(pH 7.1)、保存剤不含
保管および安定性
未希釈アリコートで、-20ºCの受領日から最長12か月保存できます。初回使用時に、凍結・融解サイクルの繰り返しを避けるため、アリコートへの分注してください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
CBL1304:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M Ursula Norman et al.
European journal of immunology, 38(5), 1368-1380 (2008-04-17)
CD4(+) T helper (Th1 and Th2) cell localization to a site of inflammation is important for the development, maintenance and regulation of an immune response. The factors that regulate Th1 and Th2 cell recruitment into tissue are not fully understood.
Xuan Jiang et al.
Nature communications, 8(1), 128-128 (2017-07-27)
Hematopoietic stem and progenitor cells arise from the vascular endothelium of the dorsal aorta and subsequently switch niche to the fetal liver through unknown mechanisms. Here we report that vascular endothelium-specific deletion of mouse Drosha (Drosha cKO), an enzyme essential
Julia C Gutjahr et al.
Haematologica, 106(8), 2102-2113 (2020-07-04)
Adhesive properties of leukemia cells shape the degree of organ infiltration and the extent of leukocytosis. CD44 and the integrin VLA-4, a CD49d/CD29 heterodimer, are important factors of progenitor cell adhesion in bone marrow (BM). Here, we report their cooperation
Integrins and cAMP mediate netrin-induced growth cone collapse.
Lemons, ML; Abanto, ML; Dambrouskas, N; Clements, CC; Deloughery, Z; Garozzo, J; Condic, ML
Brain Research null
Michael C Schmid et al.
Nature communications, 13(1), 1768-1768 (2022-04-03)
Myeloid cells play key roles in cancer immune suppression and tumor progression. In response to tumor derived factors, circulating monocytes and granulocytes extravasate into the tumor parenchyma where they stimulate angiogenesis, immune suppression and tumor progression. Chemokines, cytokines and interleukins